Decoquinate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
472090010 472090050
472090010.EA 75.5 EUR
472090010. 472090050.
Decoquinate 98%
Decoquinate
Formula: C₂₄H₃₅NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673686
Núm. CAS: 18507-89-6
EINECS: 242-389-1
Índice Merck: 13,02874
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 241°C to 245°C
Water ≤1 %