N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
472121000 472125000
472121000.EA 281 EUR
472121000. 472125000.
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine 97%
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine
Formula: C₁₇H₁₉N₅O
Número MDL: MFCD00056971
Núm. CAS: 2312-73-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %