Potasio disulfato 95%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
472460025 472465000
472460025.EA 264 EUR
472460025. 472465000.
Potasio disulfato 95%, puro
Potasio disulfato
Formula: K₂O₇S₂
Densidad: 2,51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011385
Núm. CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8,I
Índice Merck: 13,07749
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white adhering crystalline powder
Water ≤5.0 %
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %