1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 3H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic acid, 3H-1-2-3-Triazole-4-carboxylic-acid, 4-Carboxy-1H-1,2,3-triazole
472600010 472600050
472600010.EA 128 EUR
472600010. 472600050.
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Formula: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196046
Núm. CAS: 16681-70-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %