Cyclohexanesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
472610010 472610050
472610010.EA 36.3 EUR
472610010. 472610050.
Cyclohexanesulphonyl chloride 95%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04117775
Núm. CAS: 4837-38-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %