5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
472621000 472625000
472621000.EA 99.3 EUR
472621000. 472625000.
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Formula: C₂₅H₂₂N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD1073638
Núm. CAS: 91809-66-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance green to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV Lambda max 539 to 545 nm