Pheniramine maleate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
472670010 472670050
472670010.EA 53.7 EUR
472670010. 472670050.
Pheniramine maleate 98%
Pheniramine maleate
Formula: C₂₀H₂₄N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079250
Núm. CAS: 132-20-7
EINECS: 205-051-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %