2,3':4',2''-Terthiophene 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
472800010 472802500
472800010.EA 290 EUR
472800010. 472802500.
2,3':4',2''-Terthiophene 95%
2,3':4',2''-Terthiophene
Formula: C₁₂H₈S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01106341
Núm. CAS: 101306-11-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %