Glucan (from yeast)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
beta-D-Glucan, Glucosan
472981000
472985000
472981000.EA
104
EUR
472981000.
472985000.
Glucan (from yeast)
Glucan
Formula:
(C₆H₁₀O₅)n Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00466918 Núm. CAS: 9012-72-0 EINECS: 232-739-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | light yellow to brown powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % |