1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
473010010 473012500
473010010.EA 395 EUR
473010010. 473012500.
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid 98%
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid
Formula: C₁₆H₂₈N₄O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068657
Núm. CAS: 60239-18-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %