Ácido dicloroacético 99%, technical
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: DCA
473140010 473140025
473140010.EA 129 EUR
473140010. 473140025.
Ácido dicloroacético 99%, technical
Ácido dicloroacético
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128,94 g/mol
Pto. Ebullición: 194°C (760mmHg)
Densidad: 1,56
Pto. de inflamación: >112°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004223
Núm. CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless to dark yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)