2-Benzylbenzimidazole hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
473250010 473250050
473250010.EA 36 EUR
473250010. 473250050.
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride 95%
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00443659
Núm. CAS: 1212-48-2
EINECS: 214-921-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %