bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
473260010 473261000
473260010.EA 532 EUR
473260010. 473261000.
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 98%
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258)
Formula: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012679
Núm. CAS: 23491-45-4
EINECS: 245-690-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤20 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (On dry substance)