1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
473281000 473285000
473281000.EA 133 EUR
473281000. 473285000.
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 95%
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formula: C₄₄H₈₈NO₈P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036905
Núm. CAS: 816-94-4
EINECS: 212-440-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Optical rotation +5.0° to +7.0° (c=2, Chloroform)