1,3,5-Triiodobenzene 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
473290010 473290050
473290010.EA 147 EUR
473290010. 473290050.
1,3,5-Triiodobenzene 95%
1,3,5-Triiodobenzene
Formula: C₆H₃I₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02690052
Núm. CAS: 626-44-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 180°C to 186°C