D,L-Anatabine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (R,S)-Anatabine
473380010 473381000
473380010.EA 647 EUR
473380010. 473381000.
D,L-Anatabine 95%
D,L-Anatabine
Formula: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078278
Núm. CAS: 2743-90-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to light yellow to orange liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
Water ≤2.5 %