Primuline sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
473420010
473420050
473420250
473420010.EA
49.6
EUR
473420010.
473420050.
473420250.
Primuline sodium salt
Primuline sodium salt
Formula:
C₂₁H₁₄N₃O₃S₃Na Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005798 Núm. CAS: 8064-60-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | yellow to brown powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | 350 to 370 nm (C=10,water) |
Molar extinction coefficient | ≥19000 (c=10, water) |