Dibenzyl toluene (Mezcla de isómeros) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Marlotherm SH
473440010 473442500
473440010.EA 101 EUR
473440010. 473442500.
Dibenzyl toluene (Mezcla de isómeros) 97%
Dibenzyl toluene
Formula: C₂₁H₂₀
MW: 272.39 g/mol
Número MDL: MFCD01761976
Núm. CAS: 53585-53-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 % (total isomers)