Ceresin wax, blanco
Proveedor: Thermo Scientific
473450010 473452500
473450010.EA 117 EUR
473450010. 473452500.
Ceresin wax, blanco
Ceresin wax
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00146361
Núm. CAS: 8001-75-0
EINECS: 232-290-1
Índice Merck: 13,01999
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58.0°C to 65.0°C