Shellac gum
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
473460010
473462500
473460010.EA
269
EUR
473460010.
473462500.
Shellac gum
Shellac gum
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148309 Núm. CAS: 9000-59-3 EINECS: 232-549-9 Índice Merck: 13,08553 |
Resultados test especificaciones
Appearance | yellow to brown flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2.0 % (105°C, 3 hrs) |
Solubility | (20% in Ethanol) Clear to light turbid solution |