Hidrogeno-2-oxoglutarato de potasio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potassium 4-carboxy-2-oxobutanoate
474300050 474300250 474301000
474300050.EA 56.7 EUR
474300050. 474300250. 474301000.
Hidrogeno-2-oxoglutarato de potasio 97%
Hidrogeno-2-oxoglutarato de potasio
Formula: C₅H₅KO₅
MW: 184.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064195
Núm. CAS: 997-43-3
EINECS: 213-641-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %