Azul de anilina, soluble en agua
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
474360050 474360250
474360050.EA 47.4 EUR
474360050. 474360250.
Azul de anilina, soluble en agua
Azul de anilina
Formula: C₃₂H₂₅N₃Na₂O₉S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036130
Núm. CAS: 28631-66-5
EINECS: 249-113-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance dark blue to dark brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 610 nm (in dilute HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.03