3,3'-Dihydroxybenzidine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
474450010 474450050 474450250
474450010.EA 42.7 EUR
474450010. 474450050. 474450250.
3,3'-Dihydroxybenzidine 98%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039149
Núm. CAS: 2373-98-0
EINECS: 220-190-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %