3-(4-Aminofenoxi)anilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3,4'-Oxydianiline
474460010 474460050 474460250
474460010.EA 40 EUR
474460010. 474460050. 474460250.
3-(4-Aminofenoxi)anilina 98%
3-(4-Aminofenoxi)anilina
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 385°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036097
Núm. CAS: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %