Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
474480010 474480050
474480010.EA 50.6 EUR
474480010. 474480050.
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₄
Pto. Ebullición: 541°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00496621
Núm. CAS: 586-91-4
EINECS: 209-589-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %