2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid) 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
474500010 474500050
474500010.EA 266 EUR
474500010. 474500050.
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid) 90%
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid)
Formula: C₁₈H₂₀N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004247
Núm. CAS: 1170-02-1
EINECS: 214-625-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light brown crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥88 %