3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate (cis and trans mixture) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3,3,5-Trimethylcyclohexyl 2-hydroxybenzoate, Coppertone, 2-Hydroxybenzoic Acid 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Ester, Salicylic Acid 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl 2-Hydroxybenzoate, Homosalate
474510250 474511000
474510250.EA 36.3 EUR
474510250. 474511000.
3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate (cis and trans mixture) 98%
3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate (cis and trans mixture)
Formula: C₁₆H₂₂O₃
MW: 262.35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019377
Núm. CAS: 118-56-9
EINECS: 204-260-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % sum of isomers