Lenvatinib mesylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
474520010 474522500
474520010.EA 469 EUR
474520010. 474522500.
Lenvatinib mesylate 98%
Lenvatinib mesylate
Formula: C₂₂H₂₃ClN₄O₇S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18633219
Núm. CAS: 857890-39-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %