cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
474530050 474530250
474530050.EA 160 EUR
474530050. 474530250.
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Formula: C₁₈H₃₄O
Pto. Ebullición: 374°C (760mmHg)
Pto. de inflamación: 124°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056667
Núm. CAS: 506-43-4
EINECS: 208-038-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %