Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
474561000 474562500
474561000.EA 32.6 EUR
474561000. 474562500.
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Formula: C₇₃H₁₀₈O₁₂
Pto. Ebullición: 1006°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059345
Núm. CAS: 6683-19-8
EINECS: 229-722-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %