Empagliflozin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
474590010 474592500
474590010.EA 406 EUR
474590010. 474592500.
Empagliflozin 98%
Empagliflozin
Formula: C₂₃H₂₇ClO₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22566222
Núm. CAS: 864070-44-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %