Litio carbonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
L0224-25G
L0224-500G
TCIAL0224-25GEA
27
EUR
TCIAL0224-25G
TCIAL0224-500G
Litio carbonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Litio carbonato
CAS Number: 554-13-2
MDL Number: MFCD00011084
Molecular Formula: CLi2O3
Molecular Weight: 73.89
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Powder
Melting point (°C): 723
Formula:
Li₂CO₃ Pto. de fusión: 723 °C Densidad: 2,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011084 Núm. CAS: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Índice Merck: 13,05549 |
Resultados test especificaciones
Purity/Analysis Method | >98.0% (T) |