Litio hidróxido, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
L0225-100G L0225-25G L0225-500G
TCIAL0225-100GEA 103 EUR
TCIAL0225-100G TCIAL0225-25G TCIAL0225-500G
Litio hidróxido, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hidróxido de litio
CAS Number: 1310-65-2
MDL Number: MFCD00011095
Molecular Formula: HLiO
Molecular Weight: 23.95
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Powder
Melting point (°C): 471
Formula: LiOH
Pto. de fusión: 471 °C
Número MDL: MFCD00011095
Núm. CAS: 1310-65-2
UN: 2680
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity/Analysis Method >98.0% (T)