Cloruro de galio (III), anhidro ≥98%
Proveedor: TCI
Sinónimos: Gallium trichloride
G0359-25G G0359-5G
TCIAG0359-25GEA 153 EUR
TCIAG0359-25G TCIAG0359-5G
Cloruro de galio (III), anhidro ≥98%
Cloruro de galio (III)
CAS Number: 13450-90-3
MDL Number: MFCD00011018
Molecular Formula: Cl3Ga
Molecular Weight: 176.07
Form: Crystal
Color: White
Boiling point (°C): 201
Melting point (°C): 78
Formula: Cl₃Ga
MW: 176.08 g/mol
Pto. Ebullición: 201 °C
Pto. de fusión: 78 °C
Número MDL: MFCD00011018
Núm. CAS: 13450-90-3
UN: 3260
ADR: 8 II