Cloruro de indio (III), anhidro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tricloruro de indio
I0778-25G I0778-5G
TCIAI0778-25GEA 224 EUR
TCIAI0778-25G TCIAI0778-5G
Cloruro de indio (III), anhidro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de indio (III)
CAS Number: 10025-82-8
MDL Number: MFCD00011058
Molecular Formula: Cl3In
Molecular Weight: 221.17
Purity/Analysis Method: >99.0% (T)
Form: Crystal
Melting point (°C): 586
Formula: Cl₃In
Pto. de fusión: 586 °C
Número MDL: MFCD00011058
Núm. CAS: 10025-82-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity/Analysis Method >99.0% (T)