Níquel (II) cloruro, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de níquel
N0850-25G N0850-500G
TCIAN0850-25GEA 17 EUR
TCIAN0850-25G TCIAN0850-500G
Níquel (II) cloruro, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Níquel (II) cloruro
CAS Number: 7718-54-9
MDL Number: MFCD00011142
Molecular Formula: Cl2Ni
Molecular Weight: 129.59
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Crystal
Formula: Cl₂Ni
Pto. de fusión: 1009 °C
Densidad: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011142
Núm. CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06588
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity/Analysis Method >98.0% (T)