Tolueno, anhidro 99.8 % (por GC), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
5.89578.0100 5.89578.0250 5.89578.1000 5.89578.2000
5.89578.0100EA 0 EUR
5.89578.0100 5.89578.0250 5.89578.1000 5.89578.2000
Tolueno, anhidro 99.8 % (por GC), Sigma-Aldrich®
Tolueno
Formula: C₆H₅CH₃
Pto. Ebullición: 110,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4;4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
IR: 05-2114615130-69
Índice Merck: 13,09607
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) ≥ 99.75 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 0.0005 %
Water* ≤ 0.001 %
*For 100 mL and 250 mL unit sizes, water content may exceed above specification; not to exceed 0.005 %.