Pivalaldehído 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A15013.06 A15013.14 A15013.22
A15013.06EA 63.1 EUR
A15013.06 A15013.14 A15013.22
Pivalaldehído 95%
Pivalaldehído
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 74…76 °C
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 0,775
Pto. de inflamación: –15 °C (5 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006962
Núm. CAS: 630-19-3
EINECS: 211-134-6
UN: 1989
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR