Docosanal 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H33924.MD H33924.03
H33924.MDEA 101 EUR
H33924.MD H33924.03
Docosanal 98%
Docosanal
Formula: C₂₂H₄₄O
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780595
Núm. CAS: 57402-36-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Minimum 98