Ácido 4-aminohipúrico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
153800250 153801000 153800100 153805000
ACRO153800250EA 123 EUR
ACRO153800250 ACRO153801000 ACRO153800100 ACRO153805000
Ácido 4-aminohipúrico 99%
4-Aminohippuric acid
Formula: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
MW: 194,19 g/mol
Pto. Ebullición: 441 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 198…202 °C
Densidad: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007890
Núm. CAS: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Índice Merck: 13,00441
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C (Dec)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
E/E ≤0.5 %