Ácido 4-aminohipúrico Reag. Ph. Eur. 1003701
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
87973.180EA 83.2 EUR
87973.180 87973.180_T
Ácido 4-aminohipúrico Reag. Ph. Eur. 1003701
Ácido 4-aminohipúrico
Información para pedidos: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 441
Número MDL: MFCD00007890
Núm. CAS: 61-78-9
EINECS: 000-000-0
Índice Merck: 13,00441