Ácido hipúrico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12690.0B
A12690.22
A12690.36
A12690.0BEA
193
EUR
A12690.0B
A12690.22
A12690.36
Ácido hipúrico ≥98%
Ácido hipúrico
Purity: 98%
CAS No.: 495-69-2
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 188-191°
Beilstein Reference: 1073987
Merck Reference: 14,4716
MDL No.: MFCD00002692
Formula:
C₆H₅C(O)NHCH₂COOH Pto. Ebullición: 399 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 188…191 °C Densidad: 1,371 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002692 Núm. CAS: 495-69-2 EINECS: 207-806-3 Índice Merck: 14,4716 |