Ácido hipúrico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
150270050 150271000 150275000 150270025
ACRO150270050EA 37.7 EUR
ACRO150270050 ACRO150271000 ACRO150275000 ACRO150270025
Ácido hipúrico 98%
Ácido hipúrico
Formula: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Pto. Ebullición: 399 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 188…191 °C
Densidad: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002692
Núm. CAS: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Índice Merck: 13,04735
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
HPLC ≤1 % (Benzoic acid)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm