Ácido hipúrico, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20649.0100 8.20649.0500
8.20649.0100EA 56.5 EUR
8.20649.0100 8.20649.0500
Ácido hipúrico, Sigma-Aldrich®
Ácido hipúrico
Formula: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Pto. Ebullición: 399 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 271 °C
Densidad: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002692
Núm. CAS: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Índice Merck: 13,04735
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 3.26 g/l (20 °C)
Melting Point 188 - 190 °C
Molar Mass 179.17 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)