Dimetil sulfóxido-D6 (99.8% D) + 0,03% TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: VWR Chemicals
84113.0007EA 76.5 EUR
84113.0007 84113.0100 84113.0025 84113.0011
Dimetil sulfóxido-D6 (99.8% D) + 0,03% TMS para espectroscopia RMN
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Pto. Ebullición: 189 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 20,2 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,9 %
Enriquecimient.isotóp(FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Agua Max. 0,02 %