IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99% dioxane-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21149.03
B21149.06
B21149.03EA
105
EUR
B21149.03
B21149.06
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99% dioxane-free
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Purity: 99%
CAS No.: 367-93-1
Molecular Formula: C9H18O5S
Formula Weight: 238.30
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 109-115°
Beilstein Reference: 4631
Optical Rotation: -32° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00063273
Formula:
C₉H₁₈O₅S Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 109…115 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00063273 Núm. CAS: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |