IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) 99% para bioquímica dioxane-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: IPTG
302790010 302790100 302790250
ACRO302790010EA 96.3 EUR
ACRO302790010 ACRO302790100 ACRO302790250
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) 99% para bioquímica dioxane-free
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063273
Núm. CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Dioxane ≤0.1 % (GC)