IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99% (by HPLC), white powder for genomics
Proveedor: MP Biomedicals
|
Atención
|
11IPTG0001
11IPTG0005
ICNA11IPTG0001EA
84.4
EUR
ICNA11IPTG0001
ICNA11IPTG0005
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99% (by HPLC), white powder for genomics
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Formula:
C₉H₁₈O₅S Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 110 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063273 Núm. CAS: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |
Purity | >99% |
Optical Rotation (c=1, water) |
-30° to -33° |
Dioxane Content | <0.0001% |
Water Content (KF) | <1.0% |
RNAse,DNAse, Protease | None Detected |