IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) para biología molecular dioxane-free
Proveedor: PanReac AppliChem
A4773.0005
A4773.0025
A4773.0005EA
193
EUR
A4773.0005
A4773.0025
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) para biología molecular dioxane-free
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
Dioxane: not detectable
Water (K.F.): max. 1.0 %
Formula:
C₉H₁₈O₅S Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 109,5…110.5 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063273 Núm. CAS: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |