IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido)
Proveedor: Biotium
Sinónimos: IPTG
10021 10021-1 10021-2
10021.EA 57.4 EUR
10021. 10021-1 10021-2
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido)
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109,5…110.5 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063273
Núm. CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0